2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 0 EUR
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213547
CAS-Nummer: 771572-39-5
UN: 3259
ADR: 8,III