2-Fluor-4-iodnicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-iodo-nicotinic acid
PC49358-1G
APOSPC49358-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49358-1G
2-Fluor-4-iodnicotinsäure
2-Fluor-4-iodnicotinsäure
Formel: C₆H₃FINO₂
Molecular Weight: 267,0000 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095310
CAS-Nummer: 884494-51-3