2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylaminoethyl]amino-5-chloroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC4936-500MG
APOSPC4936-500MGEA
855
EUR
APOSPC4936-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylaminoethyl]amino-5-chloroaniline
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylaminoethyl]amino-5-chloroaniline
Formel:
C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄ Molecular Weight: 365,181 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793024 CAS-Nummer: 341966-48-1 |