2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49362-1G
PC49362-250MG
APOSPC49362-1GEA
209
EUR
APOSPC49362-1G
APOSPC49362-250MG
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Formel:
C₇H₅BrF₃NS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24850034 CAS-Nummer: 940077-66-7 |