S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(Dimethylcarbamoyl)sulphanyl]-5-fluoroaniline, S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylthiocarbamate
PC49381-1G
PC49381-250MG
APOSPC49381-1GEA
557
EUR
APOSPC49381-1G
APOSPC49381-250MG
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate
Formel:
C₉H₁₁FN₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24636943 CAS-Nummer: 1820674-43-8 |