1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49414-1G
PC49414-250MG
PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA
0
EUR
APOSPC49414-1G
APOSPC49414-250MG
APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formel:
C₉H₈FNO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD31793570 CAS-Nummer: 2366994-53-6 |