2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49418-1G
PC49418-250MG
PC49418-5G
APOSPC49418-1GEA
0
EUR
APOSPC49418-1G
APOSPC49418-250MG
APOSPC49418-5G
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₀FN Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD31793571 CAS-Nummer: 1701568-95-7 |