2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49419-1G
PC49419-250MG
PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA
0
EUR
APOSPC49419-1G
APOSPC49419-250MG
APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₀FN Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD31793572 CAS-Nummer: 2366994-64-9 |