2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49422-1G
PC49422-250MG
APOSPC49422-1GEA
0
EUR
APOSPC49422-1G
APOSPC49422-250MG
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₀FN Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD16778828 CAS-Nummer: 1250966-57-4 |