2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49432-1G
PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA
0
EUR
APOSPC49432-1G
APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃BrF₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31759997 CAS-Nummer: 1800423-60-2 |