1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
Formel: C₃H₄F₃I
Siedepunkt: 80 °C
Dichte: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038531
CAS-Nummer: 460-37-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR