(1R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine, (R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
PC49497-1G
APOSPC49497-1GEA
700
EUR
APOSPC49497-1G
(1R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Molecular Weight: 157,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06761826 CAS-Nummer: 771465-40-8 UN: 2735 ADR: 8,III |