3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%

Lieferant: Apollo Scientific

PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 611 EUR
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
Siedepunkt: 74…75 °C/33mmHg
Dichte: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02183561
CAS-Nummer: 768-31-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR