3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49500-25G
PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA
611
EUR
APOSPC49500-25G
APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel:
C₆H₁₀F₃N Siedepunkt: 74…75 °C/33mmHg Dichte: 1,154 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02183561 CAS-Nummer: 768-31-0 |