4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
PC49514-1G
APOSPC49514-1GEA
1360
EUR
APOSPC49514-1G
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine
Formel:
C₇H₁₂F₃NO Molecular Weight: 183,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17977194 CAS-Nummer: 743402-57-5 |