Ethyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49530-1G
APOSPC49530-1GEA 0 EUR
APOSPC49530-1G
Ethyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₉F₃N₂O₂S
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18803528
CAS-Nummer: 1280787-22-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR