2-(Difluoromethyl)-1,3-difluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluorobenzal fluoride
PC49548-1G
APOSPC49548-1GEA
139
EUR
APOSPC49548-1G
2-(Difluoromethyl)-1,3-difluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3-difluorobenzene
Formel:
C₇H₄F₄ Molecular Weight: 164,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698572 CAS-Nummer: 91624-89-4 UN: 1993 ADR: 3,III |