1-Benzyloxy-4-(difluoromethyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Benzyloxy)-4-(difluoromethyl)benzene
PC49551-1G
APOSPC49551-1GEA 102 EUR
APOSPC49551-1G
1-Benzyloxy-4-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Benzyloxy-4-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₁₄H₁₂F₂O
Molecular Weight: 234,25 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18803519
CAS-Nummer: 915799-67-6