4-(2,2,2-Trifluoroethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene, α-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)toluene
PC49576-1G
APOSPC49576-1GEA
669
EUR
APOSPC49576-1G
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)benzyl bromide 95%
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₈BrF₃ Molecular Weight: 253,059 g/mol Schmelzpunkt: 101…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140177 CAS-Nummer: 1221272-87-2 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |