4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2,3-diaminobenzotrifluoride, 4-Bromo-1,2-diamino-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49609-250MG
APOSPC49609-250MGEA 174 EUR
APOSPC49609-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 90%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆BrF₃N₂
Molecular Weight: 255,035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541886
CAS-Nummer: 1445995-83-4