2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49614-1G PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA 0 EUR
APOSPC49614-1G APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD25541889
CAS-Nummer: 1445995-72-1