3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49619-1G
PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA
0
EUR
APOSPC49619-1G
APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23711719 CAS-Nummer: 1427403-76-6 UN: 1759 ADR: 8,III |