5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49623-1G
PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA
0
EUR
APOSPC49623-1G
APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₅F₃INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25541890 CAS-Nummer: 1445995-74-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |