3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Chloro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC49629-25G
APOSPC49629-25GEA
119
EUR
APOSPC49629-25G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃ClF₃I Molecular Weight: 306.451 g/mol Siedepunkt: 98…112 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19707625 CAS-Nummer: 1189352-83-7 |