1-(Difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC49631-5G
APOSPC49631-5GEA
219
EUR
APOSPC49631-5G
1-(Difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene
1-(Difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene
Formel:
C₇H₄F₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657968 CAS-Nummer: 845866-84-4 |