4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49634-250MG
PC49634-1G
PC49634-5G
APOSPC49634-250MGEA
144
EUR
APOSPC49634-250MG
APOSPC49634-1G
APOSPC49634-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ |
MDL:
MFCD22546902 CAS-Nummer: 1018678-39-1 |