2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49654-1G
APOSPC49654-1GEA 205 EUR
APOSPC49654-1G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Siedepunkt: 70…71 °C/100mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546949
CAS-Nummer: 58584-98-8