Methyl 4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49657-1G
APOSPC49657-1GEA
56.7
EUR
APOSPC49657-1G
Methyl 4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrClFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574196 CAS-Nummer: 1321613-02-8 |