2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methylamine
PC49658-250MG
APOSPC49658-250MGEA
358
EUR
APOSPC49658-250MG
2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Aminomethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₈FN₃ Molecular Weight: 165,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994905 CAS-Nummer: 1020033-86-6 |