2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49663-1G
APOSPC49663-1GEA
157
EUR
APOSPC49663-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel:
C₇H₂ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190042 CAS-Nummer: 1196155-38-0 |