Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49668-1G
PC49668-250MG
APOSPC49668-1GEA
575
EUR
APOSPC49668-1G
APOSPC49668-250MG
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Molecular Weight: 186.155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042838 CAS-Nummer: 1314919-70-4 |