2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
|
PC49699-1G
APOSPC49699-1GEA
522
EUR
APOSPC49699-1G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₄BrF₂N Molecular Weight: 232,02 g/mol |
MDL:
MFCD18391060 CAS-Nummer: 1261775-76-1 UN: 2811 |