2',3'-Difluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,3-Difluorphenyl)ethan-1-on
PC49704-100G
PC49704-25G
PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA
252
EUR
APOSPC49704-100G
APOSPC49704-25G
APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoracetophenon 97%
2',3'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061274 CAS-Nummer: 18355-80-1 |