2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49705-1G
PC49705-250MG
APOSPC49705-1GEA
0
EUR
APOSPC49705-1G
APOSPC49705-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391106 CAS-Nummer: 1261642-33-4 UN: 3261 ADR: 8,III |