Ethyl 2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49719-250MG
APOSPC49719-250MGEA
522
EUR
APOSPC49719-250MG
Ethyl 2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₁BrFNO₂ Molecular Weight: 276,102 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28405818 CAS-Nummer: 1442471-26-2 |