2-Cyan-4-fluoranilin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Cyan-4-fluoranilin 99%
2-Cyan-4-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Siedepunkt: 138 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683869
CAS-Nummer: 61272-77-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR