2-Cyan-4-fluoranilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4978-25G
PC4978-5G
PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA
69.6
EUR
APOSPC4978-25G
APOSPC4978-5G
APOSPC4978-100G
2-Cyan-4-fluoranilin 99%
2-Cyan-4-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Siedepunkt: 138 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02683869 CAS-Nummer: 61272-77-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...