4-Fluor-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4984-1G
APOSPC4984-1GEA
205
EUR
APOSPC4984-1G
4-Fluor-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Schmelzpunkt: 252…254 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235052 CAS-Nummer: 874219-33-7 |