4-Fluor-3-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4986-1G
APOSPC4986-1GEA
299
EUR
APOSPC4986-1G
4-Fluor-3-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BFNO₃ Schmelzpunkt: 155…157 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235049 CAS-Nummer: 874219-30-4 |