5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC499007-1G
APOSPC499007-1GEA 139 EUR
APOSPC499007-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Molecular Weight: 257,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21333031
CAS-Nummer: 1048963-39-8