3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-5-methoxybenzene
PC499010-1G
PC499010-25G
PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA
21.9
EUR
APOSPC499010-1G
APOSPC499010-25G
APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255.032 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09999639 CAS-Nummer: 627527-23-5 |