2-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-3-fluorobenzene
PC499012-1G
APOSPC499012-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499012-1G
2-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
2-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223.47 g/mol
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038462
CAS-Nummer: 874285-19-5
UN: 3261
ADR: 8 III