3-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoro-5-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
PC4994-1G
APOSPC4994-1GEA
205
EUR
APOSPC4994-1G
3-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235054 CAS-Nummer: 874219-37-1 |