3-Benzylcarbamoyl-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Benzylcarbamoyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC4995-1G
APOSPC4995-1GEA
205
EUR
APOSPC4995-1G
3-Benzylcarbamoyl-5-fluorphenylboronsäure 98%
3-Benzylcarbamoyl-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BFNO₃ Schmelzpunkt: 263…265 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235058 CAS-Nummer: 874219-41-7 |