3-(Cyclohexylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4996-1G
APOSPC4996-1GEA
205
EUR
APOSPC4996-1G
3-(Cyclohexylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure 98%
3-(Cyclohexylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₇BFNO₃ Schmelzpunkt: 239…241 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235059 CAS-Nummer: 874219-42-8 |