3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenyl)boronic acid, 3-Dimethylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
PC4998-1G
APOSPC4998-1GEA
284
EUR
APOSPC4998-1G
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Molecular Weight: 211,00 g/mol Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235046 CAS-Nummer: 874219-27-9 |