3-(Dimethylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4999-1G
APOSPC4999-1GEA
205
EUR
APOSPC4999-1G
3-(Dimethylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235056 CAS-Nummer: 874219-39-3 |