6-Bromo-4,5-difluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC500001-1G
APOSPC500001-1GEA
677
EUR
APOSPC500001-1G
6-Bromo-4,5-difluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4,5-difluoro-1H-benzimidazole
Formel:
C₇H₃BrF₂N₂ Molecular Weight: 233,013 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24369743 CAS-Nummer: 1375068-79-3 |