1-Brom-2,3-difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Brom-4,5-difluornitrobenzol
PC500003-1G
APOSPC500003-1GEA
37.7
EUR
APOSPC500003-1G
1-Brom-2,3-difluor-5-nitrobenzol
1-Bromo-2,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Molecular Weight: 237.99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095339 CAS-Nummer: 374633-24-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |