4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 0 EUR
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formel: C₉H₄F₃NO₃
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21946140
CAS-Nummer: 97928-01-3